Stampa…
Hai cercato: Agitatori magnetici, multiposizione
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Alloggiamento in acciaio inossidabile a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere. Temperature di esercizio per la versione Basic fi...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Sistemi di agitazione per la miscelazione precisa di colture cellulari. Idonei per fiasche per colture con sistemi di agitazione a elica e a sfere. Al...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Agitatore magnetico in grado di agitare fino a 6 becher di diametro massimo 85 mm (MULTISTIRRER 6) o fino a 15 becher di diametro massimo 64...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Agitatori magnetici con illuminazione a posizione singola (AMI) o a quattro posizioni a controllo indipendente (AMI 4). Progettati appositamente ...
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatori magnetici ultrapiatti con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori magnetici digitali compatti con 5, 10 o 15 posizioni di agitazione, progettati per l'agitazione sincrona e adatti al funzionamento in contin...
Fornitore: H + P LABORTECHNIK
Descrizione: Agitatori magnetici compatti con trascinamento VARIOMAG, ermeticamente sigillati in una struttura esterna resistente in acciaio inox (eccetto i modell...
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descrizione: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Fornitore: H + P LABORTECHNIK
Descrizione: Agitatore, Multi-position Magnetic Stirrer, VARIOMAG®, Multipoint 6, Capacità di agitazione max. per agitatore H₂O: 3000 ml, Intervallo di velocità: 80 - 2000 min⁻¹, Materiale della piastra: Acciaio inox
Codice catalogo: (SCIISI-5256)
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Codice articolo fornitore: SI-5256
Codice articolo locale: SCIISI-5256
Descrizione: Agitatore, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-plug, Quadmag Genie®, digital, Capacità di agitazione max. per agitatore H₂O: 2000 ml, Intervallo di velocità: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SCIISI-3002)
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Codice articolo fornitore: SI-3002
Codice articolo locale: SCIISI-3002
Descrizione: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: H + P LABORTECHNIK
Descrizione: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Codice catalogo: (442-3133)
Fornitore: H + P LABORTECHNIK
Codice articolo fornitore: 50094596
Codice articolo locale: HPLT50094596
Descrizione: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom