Stampa…
Hai cercato: Agitatori magnetici con piastra riscaldante multiposizione
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (442-1113)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F20500420
Codice articolo locale: VELPF20500420
Descrizione: Agitatore, Multi-position Magnetic Hotplate Stirrer, Lega di alluminio, AM4, Numero di posizioni di agitazione: 4, Capacità di agitazione max. H₂O: 4×15 l, Intervallo di velocità: 50 - 1500 min⁻¹, Dimensioni della piastra: Ø 150 mm, Superficie riscaldata: 4× Ø155 mm, Potenza riscaldante: 2550 W, Range di temperatura: 370 °C
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Fornitore: 2MAG
Descrizione: Agitatori con piastra riscaldante con 6 o 15 posizioni di agitazione potente. Le unità sono dotate di display digitale di facile lettura per le impost...
Fornitore: IKA
Descrizione: Agitatori magnetici digitali con piastra riscaldante multiposizione con 5, 10 o 15 posizioni di agitazione, progettati per riscaldamento e agitazione ...
Codice catalogo: (WITGDH.WMH03506)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: DH.WMH03506
Codice articolo locale: WITGDH.WMH03506
Descrizione: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom