  • Parametri
    • Articoli in magazzino (4)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
incubatori-da-banco-compatti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/58/18945058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.13311.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.13311.0001
Codice articolo locale:: MERC1.13311.0001
Descrizione:   Incubatore piccolo e compatto per incubazione di per terreni di coltura in slide (fino a 18) oppure di piastre pronte (fino a 12)
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Gli incubatori digitali IL 10, IL 23 e IL 56 sono strumenti compatti ed economicamente convenienti per applicazioni di microbiologia o ematologia. È p...
Codice catalogo: (705-1017)
Fornitore:  WTW
Codice articolo fornitore:: 208432
Codice articolo locale:: WTWA208432
Descrizione:   Modello da tavolo di frigotermostato con copertura trasparente ribaltabile, in grado di contenere al massimo un sistema OxiTop® 12 o 20 flaconi Winkle...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  THERMO BRAND
Codice articolo fornitore:: 50125882
Codice articolo locale:: THBR50125882
Descrizione:   Gli incubatori compatti Heratherm® sono caratterizzati dalla convezione forzata, per offrire uniformità e stabilità della temperatura imbattibili e te...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (LOVI56B000701)
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Codice articolo fornitore:: 56B000701
Codice articolo locale:: LOVI56B000701
Descrizione:   The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  STUART SCIENTIFIC
Descrizione:   Constructed from clear Acrylic® polymer to give complete visibility of samples at all times. Each side panel has 2×10 mm Ø plugged ports for the intr...
Fornitore:  Binder
Descrizione:   Incubatore compatto con controllo idraulico-meccanico per condizioni di incubazione precise e affidabili. Range ottimale della temperatura a 37 °C. Un...
Codice catalogo: (UVPA95-0358-02)
Fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Codice articolo fornitore:: 95-0358-02
Codice articolo locale:: UVPA95-0358-02
Descrizione:   This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo