Stampa…
Hai cercato: Tappetini antifatica
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il tappetino offre la comodità di un tappetino in poliuretano ed è ideale per ambienti di camera bianca ISO classe 5 (classe 100). Inoltre, è disponib...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I tappetini sono realizzati in poliuretano a bassa densità e hanno un profilo ergonomico e antifatica. I tappetini con bolle in rilievo sono destinati...
Codice catalogo: (115-1060)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-1060
Descrizione: Tappetino, antifatica, VWR®, Per uso in camera bianca: +, L×L: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMA3270NE6)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3270NE6
Codice articolo locale: MMMA3270NE6
Descrizione: Safety Walk™ Light-Duty Cushion Matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (JUSU470S2436GY)
Fornitore: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Codice articolo fornitore: 470S2436GY
Codice articolo locale: JUSU470S2436GY
Descrizione: Marble Sof-Tyle™ is an anti-fatigue floor mat provides comfort and ergonomic support and complements any décor with a stylish smooth marble-pattern de...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (MMMA3270E930)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3270E930
Codice articolo locale: MMMA3270E930
Descrizione: Safety Walk™ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrizione: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Codice catalogo: (JUSU562S0035BL)
Fornitore: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Codice articolo fornitore: 562S0035BL
Codice articolo locale: JUSU562S0035BL
Descrizione: Sanitop® mats are made from a durable rubber compound designed to withstand harsh chemicals while creating a slip resistant surface.
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The Ergomat Softline is made from nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing tripping hazards, body aches, quality issues, and ...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The Ergomat® Nitril ESD Conductive is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qualit...
Promo
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The Ergomat Endurance is a pure nitrile rubber drainage mat designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and s...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The Infinity Bubble mat has the comfort of a polyurethane mat and easy clean properties due to its closed-cell and non-porous top surface. It is UV an...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: Il tappetino Ergomat® Hygiene è realizzato in gomma nitrilica pura ed è progettato per garantire un maggior comfort e ridurre il rischio di inciampare...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The Ergomat® Nitril and Nitril Smooth are made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qu...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: The anti-static Ergomat® AB Classic is made of pure polyurethane and is designed to increase comfort while reducing trip hazards and body pain. It is ...
Fornitore: ERGOMAT
Descrizione: These graphic logo mats are extremely strong and durable while being easy to clean and broadly resistant to incidental liquid spills. These mats are p...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom