  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tappetini
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/02/20236902.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Tappetini a 30 e 60 strati, realizzati in una speciale pellicola di polietilene a bassa densità da 1,8 mm di spessore, con pellicola adesiva acrilica ...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I tappetini sono realizzati in poliuretano a bassa densità e hanno un profilo ergonomico e antifatica. I tappetini con bolle in rilievo sono destinati...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Il tappetino offre la comodità di un tappetino in poliuretano ed è ideale per ambienti di camera bianca ISO classe 5 (classe 100). Inoltre, è disponib...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I tappetini permanenti vengono installati nelle camere bianche per fornire il massimo livello di pulizia. La durata dei tappetini dipende soprattutto ...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Queste strutture sono destinate per utilizzi con tappetini PureStep per creare un sistema adatto per qualsiasi area critica in modo da impedire l'ades...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I rivestimenti per la decontaminazione di pavimenti b'mat utilizzano un polimero brevettato per attrarre e trattenere oltre il 98% di particelle prove...
Codice catalogo: (SCTV108099)
Fornitore:  SCAT Europe
Codice articolo fornitore: 108099
Codice articolo locale: SCTV108099
Descrizione:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Texwipe
Descrizione:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 26
  1  2  3  4  Prossimo