Stampa…
Hai cercato: Incubatori standard
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Fornitore: Binder
Descrizione: Questi incubatori con camera di preriscaldamento con controllo elettronico APT.line™ sono disponibili in due versioni, da scegliere in base all'applic...
Fornitore: Binder
Descrizione: Gli incubatori Avantgarde.Line assicurano un’incubazione stabile e affidabile di colture per microbiologia e garantiscono risultati riproducibili per ...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Incubatori a convezione naturale o forzata con range di temperatura fino a 80 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: Incubatori a convezione naturale o forzata con range di temperatura fino a 80 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base...
Fornitore: MEMMERT
Descrizione: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Codice catalogo: (390-1586)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: W753685-C-E
Codice articolo locale: WHEAW753685-C-E
Descrizione: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Gli incubatori Heratherm® Advanced Protocol sono caratterizzati da convezione forzata regolabile che consente all'utente di selezionare la velocità de...
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Gli incubatori Heratherm™ di capacità elevata sono stati ideati per prevenire l'essiccazione dei campioni. Tutti i modelli sono dotati un ampio displa...
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Gli incubatori Heratherm® Advanced Protocol sono caratterizzati da convezione forzata regolabile che consente all'utente di selezionare la velocità de...
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Gli incubatori Heratherm® General Protocol sono caratterizzati da una camera interna in acciaio inox liscio con sportello interno in vetro per osserva...
Fornitore: PHC Corporation
Descrizione: Heated incubators with stainless steel interior and scratch resistant baked-on acrylic finish incorporate microprocessor controller with PID heater co...
Fornitore: Hettich
Descrizione: Standard Incubator, HettCube 400, Capacità: 310 L, Tipo di circolazione: Convezione forzata, Range di temperatura: Temperatura ambiente +1...65 °C, Oscillazione della temperatura (tempo): @ 37 °C: ±0,1 K, Variazione della temperatura (spaziale): ±0,2 K @ 37 °C: ±0,1 K @ 25 °C, Carico max. per ripiano: 50 kg (HTS: 40 kg)
Codice catalogo: (MMMEM118)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M118
Codice articolo locale: MMMEM118
Descrizione: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom