  • Parametri
    • Articoli in magazzino (27)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Dispositivi di protezione per banchi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/35/18944935.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Morbido panno carta assorbente, di qualità elevata, in grado di assorbire rapidamente fuoriuscite accidentali di liquidi grazie ad uno spesso strato l...
Codice catalogo: (631-1059)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1059
Descrizione:   Fogli di carta estremamente assorbenti, per proteggere la superficie e il banco di lavoro.
UOM:  1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (111-9200)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-9200
Descrizione:   The reusable, environmentally friendly Lab Mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The lab ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Queste piastre in vetroceramica proteggono le superfici di alta qualità dal contatto con contenitori ad alte temperature, ad esempio crogioli, dischi ...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   La carta assorbente con dorso in polietilene è stata preparata appositamente per la protezione dei banchi di lavoro contro fuoriuscite, macchie e corr...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Benchkote Plus™ presenta un dorso in polietilene e uno strato assorbente ultraspesso che offre un'assorbenza superiore a 0,75 litri di acqua per m2.
Fornitore:  Bohlender
Descrizione:   Protection sheets made from PTFE or FEP.
Fornitore:  Bohlender
Descrizione:   Dispositivi di protezione per banchi, PTFE, bianco, Non sterili, Per uso in camera bianca: -, L×L: 300×300 mm, Spessore: 5,00 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 30
  1  2  3  4  Prossimo