  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "nastri-isolanti"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"20"
Seleziona per:
Codice catalogo: (332362S)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC332362S
Descrizione:   Colore: bianco
UOM:  1 * 1 Roll
Codice catalogo: (BURK0006-4514)
Fornitore:  BÜRKLE
Codice articolo fornitore:: 0006-4514
Codice articolo locale:: BURK0006-4514
Descrizione:   Nastro sigillante in PTFE, Larghezza: 12 mm, Lung.: 12 m
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BRDY266081)
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Codice articolo fornitore:: 266081
Codice articolo locale:: BRDY266081
Descrizione:   LAMINATE PROTECTION B966 1 * 1 Roll
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  Bohlender
Descrizione:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Codice catalogo: (291-0041)
Fornitore:  Bohlender
Codice articolo fornitore:: H960-01
Codice articolo locale:: BOHLH960-01
Descrizione:   Nastro in PTFE per la sigillatura di giunzioni e filettature. Spessore: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  TQC
Descrizione:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Codice catalogo: (293-2100)
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore:: 4032
Codice articolo locale:: MMMA4032
Descrizione:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  3M
Descrizione:   Nastro Scotch™ Performance Flatback per applicazioni di fissaggio, giunzione o mascheratura che richiedono elevata capacità di adesione, alta temperat...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 20
  1  2  3  Prossimo