  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
nastri-per-camera-bianca
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/37/18945037.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"26"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In vinile
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Adesivo in polietilene con gomma sintetica.
Fornitore:  MICRONOVA
Descrizione:   These cleanroom tapes are made of vinyl with synthetic rubber adhesive. The synthetic rubber adhesive ensures a clean peel from most cleanroom surface...
Fornitore:  MICRONOVA
Descrizione:   These extreme temperature cleanroom tapes are made of polyamide film with silicone adhesive.
Fornitore:  MICRONOVA
Descrizione:   These cleanroom tapes are made of PE with acrylic adhesive.
Fornitore:  MICRONOVA
Descrizione:   These industrial grade cleanroom tapes are made of vinyl with rubber adhesive.
Fornitore:  MICRONOVA
Descrizione:   A conformable polyethylene tape used to ensure an effective seal between the glove and garment in critical environments.
Codice catalogo: (MMME82002A)
Blocked
Fornitore:  3M MEDICAL
Codice articolo fornitore:: 82002A
Codice articolo locale:: MMME82002A
Descrizione:   Cleanroom tape, Larghezza: 50 mm, Lunghezza: 3,6 m, nero
UOM:  1 * 10 Roll
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 26
  1  2  3  4  Prossimo