Stampa…
Hai cercato: Siringhe, uso medico
40  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: HENKE SASS WOLF GMBH
Descrizione: Sterili, monouso, tre pezzi, stantuffo e cilindro in PP, tappo in poliisoprene, senza lattice.
Fornitore: HENKE SASS WOLF GMBH
Descrizione: Monouso, 2 pezzi, senza ago, cilindro in PP e stantuffo in PE, senza lattice e silicone. Sono disponibili ulteriori siringhe da 5 ml e 10 ml con punta...
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Siringa, uso medico, SteriPlast®, PP, Sterili, Syringe with Luer adapter, transparent, sterile, Luer tip, Capacità: 100 ml, Graduazione della scala: 2 ml, Conf: 10
Fornitore: B. Braun
Descrizione: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Codice catalogo: (613-2793)
Fornitore: HENKE SASS WOLF GMBH
Codice articolo fornitore: 8300018745
Codice articolo locale: HSWA8300018745
Descrizione: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (720-2561)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 9166017V
Codice articolo locale: BRAU9166017V
Descrizione: Siringhe per dosaggi accurati in PP/PE, 1 ml, stantuffo verde, due pezzi, per tubercolina, eparina e test allergici. Graduazioni nere resistenti ...
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Siringa monouso senza lattice con cannula integrata per l'iniezione sottocutanea di insulina U-100 (50 o 100 IU/ml).
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Disposable, with needles.
Fornitore: TERUMO
Descrizione: Sterili, monouso, 3 pezzi, senza lattice.
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Sterili, monouso, 3 pezzi, in PP, esenti da lattice e PVC
Fornitore: Poulten & Graf
Descrizione: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Promo
Fornitore: Poulten & Graf
Descrizione: Barrel and piston made from Durobax® glass with metal tip, no needle, autoclavable
Fornitore: Poulten & Graf
Descrizione: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Fornitore: Poulten & Graf
Descrizione: Barrel made from Durobax® glass, metal tip and interchangeable piston, no needle, autoclavable.
Fornitore: B. Braun
Descrizione: These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free sy...
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Siringhe monouso per uso manuale, con stantuffo verde. Facile aspirazione fino al volume massimo. Corpo in PP e stantuffo in PE.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom