Stampa…
Hai cercato: Tappi in PE/LDPE/HDPE
42  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tappo senza grasso, per evitare il grippaggio dei giunti smerigliati. Con bordi di tenuta inclinati sull'intera circonferenza per una tenuta migliore ...
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: I tipi di tappo in PE a pressione e a 2 posizioni sono prodotti in polietilene per le provette con diametro esterno di 12 o 17 mm. I tappi a due posiz...
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: HDPE, colore naturale per provette con capacità di 15 ml e Ø di 17 mm.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Progettato per applicazione e rimozione rapide. La rimozione del tappo è facile e rapido. La chiusura FitsAll™ è ideale per la chiusura della maggior ...
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Tappi ideali per provette per reagenti, campioni e colture in vetro e plastica, LDPE, colorati.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Codice catalogo: (GRANUWB-DS)
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Codice articolo fornitore: UWB-DS
Codice articolo locale: GRANUWB-DS
Descrizione: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (462-0585)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI462-0585
Descrizione: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: B. Braun
Descrizione: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Codice catalogo: (720-2576)
Fornitore: B. Braun
Codice articolo fornitore: 4097076
Codice articolo locale: BRAU4097076
Descrizione: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Fornitore: Brand
Descrizione: In PP o PE-LD, cavo, con nervature di tenuta e testa del tappo quadrata o ottagonale.
Fornitore: COWIE
Descrizione: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, Cono (NS): 19/38, Altezza: 62 mm
Fornitore: SciLabware
Descrizione: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Fornitore: COWIE
Descrizione: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom