  • Parametri
    • Articoli in magazzino (10)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Omogeneizzatori da banco
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  BERTIN
Descrizione:   The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Modello da banco, per volumi compresi tra 1 e 2000 ml. L'omogeneizzatore T25 è ideale per omogeneizzare campioni di acque reflue, per l'uso in reattor...
Codice catalogo: (432-0304)
Fornitore:  BERTIN
Codice articolo fornitore: P000062-PEVO0A
Codice articolo locale: BERTP000062-PEVO0A
Descrizione:   L'omogeneizzatore Precellys® Evolution offre robustezza, sicurezza, efficienza e flessibilità ottimali. Progettato appositamente per laboratori d...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BERTIN
Codice articolo fornitore: P000671CLYS2A0
Codice articolo locale: BERTP000671CLYS2A0
Descrizione:   Cryolys® Evolution is the ultimate cooling system for homogenising thermo-sensitive molecules with the Precellys® Evolution homogeniser, ensuring cont...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Modello con stativo, range volumetrico da 2 a 50 l
Fornitore:  IKA
Descrizione:   Sistemi universali per dispersione, agitazione, omogeneizzazione e macinazione con provette per campioni monouso sigillabili ermeticamente. Il control...
Fornitore:  BERTIN
Codice articolo fornitore: P000673-MLYS0A
Codice articolo locale: BERTP000673-MLYS0A
Descrizione:   Particolarmente adatto per flussi di lavoro di laboratori a bassa resa e per uso personale, l'omogeneizzatore Minilys consente di trattare contemporan...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (IKAAU078310)
Fornitore:  IKA
Codice articolo fornitore: U078310
Codice articolo locale: IKAAU078310
Descrizione:   The magic LAB® is a unique and multi-functional small-scale laboratory machine. It is designed for mixing, dispersing, wet milling and incorporation o...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 30
  1  2  3  4  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI