Stampa…
Hai cercato: Omogeneizzatori manuali
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pestelli e microprovette realizzati in polibutilene tereftalato (PBTP) in una camera bianca di classe 10000, ISO Classe 7, M5.5. Progettato per omogen...
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: Modello portatile, range volumetrico da 0,1 a 250 ml. Per dispersione, omogeneizzazione, estrazione, disgregazione delle cellule, miscelazione, e...
Codice catalogo: (431-0179)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 3737000
Codice articolo locale: IKAA3737000
Descrizione: Modello portatile o con stativo, range volumetrico 0,5 - 100 ml. Un ampio intervallo di velocità consente di lavorare ad elevate velocità anche con al...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SCERSP749540-0000)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: SP749540-0000
Codice articolo locale: SCERSP749540-0000
Descrizione: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Codice catalogo: (432-1861)
Fornitore: OMNI INTERNATIONAL
Codice articolo fornitore: TH220-PCR
Codice articolo locale: OMITTH220-PCR
Descrizione: Handheld, volume range 0,03 to 100 ml. A powerful 125 watt, quiet handheld homogeniser which operates at under 72 db with a convenient slide switch th...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom