  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Colorimetri per Trasmittanza Automatici
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/14/18944914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Descrizione:   A series of automatic spectrophotometric colorimeters for objective colour analysis of edible oils, chemicals, petrochemicals, fuels and other transpa...
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Descrizione:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Descrizione:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Descrizione:   Nuova serie di spettrofotometri per la determinazione/verifica del colore di campioni otticamente trasparenti. Ogni modello di PFX195 co...
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Codice articolo fornitore: 107103
Codice articolo locale: TINT107103
Descrizione:   The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Descrizione:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Codice catalogo: (705-1121)
Fornitore:  Jenway
Codice articolo fornitore: 605001
Codice articolo locale: JENW605001
Descrizione:   Colorimetro, Automatico, trasmittanza, 6051 colorimeter supplied with 8 built in filters, 10x10mm cell holder, mains leads and plastic cuvettes , Scala (nm): 400 - 710
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7