Stampa…
Hai cercato: Tamponi per la pulizia
73  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (710-0576)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX751B
Codice articolo locale: TEXWTX751B
Descrizione: Bastoncini detergenti per la pulizia di aree di dimensioni molto ridotte, in particolare di fessure stretti di componenti e parti di ricambio.
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (710-0575)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX750E
Codice articolo locale: TEXWTX750E
Descrizione: La testa CleanFoam lavata a pori aperti è particolarmente dura e appuntita.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Il bastoncino detergente per impiego generale con testa di poliuretano espanso con pori chiusi presenta una durata elevata ed ha una funzione di imbot...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Il bastoncino detergente consta di una testa di poliuretano compressa con punta di precisione e alette laterali su un bastoncino di polipropilene cort...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Tampone con testa mediogrande, CleanFoam®, Lunghezza testa: 17 mm, Larghezza testa: 6,4 mm, Lunghezza impugnatura: 146 mm, Larghezza impugnatura: 3,2 mm, Lunghezza: 163 mm, Asta/testa: PP/foam
Codice catalogo: (115-0568)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX754B
Codice articolo locale: TEXWTX754B
Descrizione: Il bastoncino detergente è realizzato in filo continuo di substrato di poliestere al 100% applicato sul bastoncino stesso mediante fusione a caldo. In...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
Promo
Codice catalogo: (115-1896)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX716
Codice articolo locale: TEXWTX716
Descrizione: Tamponi di campionamento privi di tensioattivi, Absorbond®, Lunghezza testa: 26 mm, Larghezza testa: 13 mm, Lunghezza impugnatura: 102 mm, Larghezza impugnatura: 5 mm, Asta/testa: PP/PE
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Sterile cotton swabs are constructed from 100% USP grade cotton. Bonded securely to a shaft by an aqueous-based adhesive. Made to exacting and consist...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Il tampone Clean Tips è composto da cotone al 100% e può essere utilizzato per numerose applicazioni industriali.
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Sterile swabs are constructed from 100% medical grade spun polyester. These swabs are bonded securely to a PP shaft by an aqueous-based adhesive.
Fornitore: Texwipe
Descrizione: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: These Foamtips™ swabs are constructed from medical grade polyurethane foam, which features the best open cell structure, providing particle entrapment...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Cleaning swabs, Absorbond®, Lunghezza testa: 10 mm, Larghezza testa: 3,2 mm, Lunghezza impugnatura: 60 mm, Larghezza impugnatura: 2,2 mm, Asta/testa: PP/PE
Codice catalogo: (710-0569)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX741B
Codice articolo locale: TEXWTX741B
Descrizione: Barretta di pulizia con testa piccola, CleanFoam®, Lunghezza testa: 10,5 mm, Larghezza testa: 3,4 mm, Lunghezza impugnatura: 57,5 mm, Larghezza impugnatura: 2,4 mm, Lunghezza: 68 mm
UOM: 1 * 500 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom