Stampa…
Hai cercato: Tamponi per trasporto
16  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tamponi per la raccolta e il trasporto di campioni biologici di batteri con applicatori e terreni di trasporto.
Promo
Codice catalogo: (710-0442)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-0442
Descrizione: Tampone da trasporto con asta in plastica, punta sintetica e gel di agar Amies.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: COPAN
Descrizione: Swabs with transport medium, Stuart gel, Colore tappo: arancione, Alluminio/viscose
Fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrizione: Swabs in test tube, Amies gel with charcoal, Alluminio, Ø: 12 mm, 140 mm
Codice catalogo: (COPA414C)
Fornitore: COPAN
Codice articolo fornitore: 414C
Codice articolo locale: COPA414C
Descrizione: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: COPAN
Descrizione: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: Snappable transport swabs in a tube.
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Codice catalogo: (DELT300299)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 300299
Codice articolo locale: DELT300299
Descrizione: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
UOM: 1 * 600 pezzi
Fornitore: BALIS
Descrizione: Swabtube, with 10 ml peptone pysiolog. saline solution, VWR®
Fornitore: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Descrizione: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Fornitore: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Descrizione: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Codice catalogo: (LPIT118898)
Fornitore: LP ITALIANA SPA
Codice articolo fornitore: 118898
Codice articolo locale: LPIT118898
Descrizione: Swabs with transport medium.
UOM: 1 * 250 pezzi
Fornitore: HERENZ, HEINZ GMBH
Descrizione: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom