Stampa…
Hai cercato: Inserti auricolari riutilizzabili
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (MMMAPN01006)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: PN01006
Codice articolo locale: MMMAPN01006
Descrizione: 3M™ Tri-Flange™ Earplugs are innovative, comfortable hearing protectors with soft, flexible flanges that adapt to the shape of ears.
UOM: 1 * 400 PAIO
Fornitore: 3M
Descrizione: These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
Fornitore: 3M
Descrizione: Gli esclusivi inserti auricolari E-A-R™ Tracer™ di misura unica sono adatti alla maggior parte dei condotti uditivi e forniscono un'attenuazione eleva...
Fornitore: 3M
Descrizione: E-A-R™ Flexible Fit HA earplugs have a patented earplug foam formulation which makes them fully washable and reusable. The soft foam tip and flexible ...
Codice catalogo: (MMMAUF01000S)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: UF01000S
Codice articolo locale: MMMAUF01000S
Descrizione: The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up t...
UOM: 1 * 200 PAIO
Codice catalogo: (MMMAUF01012)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: UF01012
Codice articolo locale: MMMAUF01012
Descrizione: These pre-moulded earplugs are suitable for moderate noise levels (83 to 93 dB(A)). Correctly matched to the noise level they allow conversation and b...
UOM: 1 * 50 PAIO
Codice catalogo: (111-1629)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: UF01014
Codice articolo locale: MMMAUF01014
Descrizione: Corded earplugs made from a patented polymer formulation, the comfortable triple flanged tip of these earplugs provides an excellent attenuation of 35...
UOM: 1 * 50 PAIO
Codice catalogo: (111-0040)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 1271
Codice articolo locale: MMMA1271
Descrizione: Inserti auricolari prodotti con materiale elastico morbido per garantire un'indossabilità comoda e sicura.
UOM: 1 * 50 PAIO
Codice catalogo: (MMMAUF01015)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: UF01015
Codice articolo locale: MMMAUF01015
Descrizione: These pre-moulded earplugs made from soft TPE use unique filter technology to take the edge off low levels of harmful noise whilst allowing normal con...
UOM: 1 * 200 PAIO
Codice catalogo: (MMMAEEP-100EU)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: EEP-100EU
Codice articolo locale: MMMAEEP-100EU
Descrizione: Peltor™ Electronic Earplugs have an intuitive one-button operation that turns the earplugs on, off, and selects volume settings. They’re powered by Li...
UOM: 1 * 1 PAIO
Fornitore: 3M
Descrizione: E-A-R™ Express™ Reusable Earplugs are recognisable yellow and blue earplugs with a foam tip that’s shaped and sized for a comfortable fit. They can re...
Fornitore: Moldex
Descrizione: Questi tappi auricolari forniscono alta protezione in ambienti molto rumorosi
Promo
Codice catalogo: (111-0720)
Fornitore: Moldex
Codice articolo fornitore: 6409
Codice articolo locale: MOLD6409
Descrizione: Corded earplugs made from soft TPE material which is gentle on the skin. The flexible design and the solid handle ensures easy insertion and removal o...
UOM: 1 * 50 PAIO
Codice catalogo: (111-1163)
Fornitore: Moldex
Codice articolo fornitore: 6421
Codice articolo locale: MOLD6421
Descrizione: These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
UOM: 1 * 50 PAIO
Codice catalogo: (MOLD644101)
Fornitore: Moldex
Codice articolo fornitore: 644101
Codice articolo locale: MOLD644101
Descrizione: Twisters® earplugs have a soft foam pod for a comfortable, snug seal.
UOM: 1 * 80 PAIO
Fornitore: UVEX
Descrizione: The earplugs with cord conveniently are at hand, whenever required. Manufactured from dirt repellent materials these ear plugs are suitable for use in...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom