Stampa…
Hai cercato: Schermi di sicurezza
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Codice catalogo: (113-2500)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F249660003
Codice articolo locale: BELAF249660003
Descrizione: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (113-2801)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 6356-0001
Codice articolo locale: NALG6356-0001
Descrizione: PC/acetate with magnetic base, transparent, thickness: 3 mm. Safety splash shield with flexible arm attaches easily to benchtops, shelving, machinery ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KART571)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 571
Codice articolo locale: KART571
Descrizione: PMMA, trasparente, spessore: 5 mm. Per la protezione facciale del personale di laboratorio e sanitario contro sostanze, aerosol e schizzi pericolosi.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom