Stampa…
Hai cercato: Schermi antiradiazioni
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (113-8820)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8820
Descrizione: Schermo acrilico, trasparente, spessore: 10 mm, per la protezione dalle radiazioni beta a bassa energia. La versione a doppia angolazione è angolata s...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KART572)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 572
Codice articolo locale: KART572
Descrizione: Schermo di protezione in acrilico, trasparente, spessore: 9 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Materiale acrilico trasparente, spessore 9 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Beta radiation waste shield, Nalgene®, Large, for 20 L containers, L×P×A: 400×400×740 mm
Codice catalogo: (BELAF249760003)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F249760003
Codice articolo locale: BELAF249760003
Descrizione: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom