Stampa…
Hai cercato: Strisce termometriche
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste strisce indicatrici della temperatura sono progettate per misurazioni rapide laddove i termometri convenzionali non sono pratici. Sono adatti p...
Codice catalogo: (BRDY195844)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 195844
Codice articolo locale: BRDY195844
Descrizione: These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: Brady
Descrizione: Temperature indicating labels are a cost-effective solution for temperature checks during maintenance or for trouble spotting during research and deve...
New Product
Fornitore: TESTO
Descrizione: testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Striscia termometrica, Rettangolare, 199…224 °C
Fornitore: TESTO
Descrizione: These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are parti...
Fornitore: TESTO
Descrizione: testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: 3M™ MonitorMark™ time temperature indicator solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature sensitive products during transportatio...
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom