Stampa…
Acqua, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03702.2500EA 76.3 EUR
1.03702.2500
Acqua, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Visualizza i codici
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb