Sodio cloruro, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43832.0250EA
233
EUR
5.43832.0250
5.43832.0100
Sodio cloruro, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Sodio cloruro
Formula:
NaCl Peso molecolare: 58,44 g/mol Punto di ebollizione: 1461 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 801 °C Densità: 2,17 g/cm3 (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS Number: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |