Stampa…
Olio silicone, GPR RECTAPUR® per bagni ad olio fino a 250°C
87065.290EA 145 EUR
87065.290 87065.230
Olio silicone, GPR RECTAPUR® per bagni ad olio fino a 250°C
Olio silicone
Formula: (C₂H₆OSi)n
Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 321 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132673
CAS Number: 63148-62-9
Visualizza i codici
Density (20/4) 0.966 - 0.972
Viscosity (25°C) 330 - 370 cSt