Stampa…
o-Cresolo ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
85988.180EA 27.6 EUR
85988.180 85988.290 85988.320 85988.460
o-Cresolo ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002226
CAS Number: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Visualizza i codici
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %