- Home
- Purificatori d'acqua
- Sistemi per acqua pura e ultrapura
- VWR®, Ultrapure Water System, A Series
VWR®, Ultrapure Water System, A Series
Fornitore: VWR
VWR®
171-1250EA
6540
EUR
171-1250
171-1460
171-1249
171-1461
VWR®, Ultrapure Water System, A Series
Purificatori d'acqua
Sistemi per acqua pura e ultrapura
Questo sistema compatto per acqua da laboratorio ‘plug and play’ è la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno fino a 20 litri di acqua ultrapura tipo I o di acqua RO (tipo III) al giorno. La qualità dell’acqua
ultrapura prodotta soddisfa o supera gli standard per l'acqua ASTM, CLSI, CAP e ISO di tipo I.
ultrapura prodotta soddisfa o supera gli standard per l'acqua ASTM, CLSI, CAP e ISO di tipo I.
- Erogazione dell'acqua semplice e intuitiva mediante dispenser o console centrale
- La console centrale è un touch screen impermeabile da 8 pollici che fornisce pieno controllo e accesso alle prestazioni del sistema
- Il sistema per acqua è in grado di erogare diverse unità (‘1 + modalità N’)
- La portata di erogazione è fino a 0,5 l/m ed è disponibile anche l'erogazione volumetrica
- Non è necessario il serbatoio di raccolta, poiché RO e l’acqua ultrapura vengono prodotto su richiesta
- Beni di consumo contrassegnati RFID per un monitoraggio più facile della durata e delle prestazioni
- Opzione comunicazione wireless per controllare dispenser multipli e la console centrale (opzionale)
- TOC in tempo reale e monitoraggio della resistività/conducibilità
- Gli utenti possono visualizzare le informazioni più importanti (qualità dell'acqua, stato del sistema, avvisi) sull’unità dispenser e sulla console centrale in qualsiasi momento (dati archiviati fino a 2 anni; scaricabili)
The graphic display on the VWR® water system guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type III - RO water): Glassware cleaning, washing machines for glassware, water bath water, autoclave filling, water for laboratory animals.
Certificazioni: The VWR® water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Informazioni per l'ordine: For a complete system the production unit and the mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Informazioni per l'ordine: VWR® A System starter setup (171-1460) includes 1× VWR® A System, 1×0,2 µm PES final filter, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack, 1× VWR® Cleaning Pack, 1× dispenser kit with on-system anchor, and 1× leak protector for VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart