Mascherine per cleanroom realizzate in tessuto non tessuto con lacci.
- Senza lattice
- Elevata efficienza di filtrazione batterica
- Versione sterile con il livello di garanzia di sterilità di 10⁻⁶
- Solo per uso industriale e in cleanroom; non utilizzare per la protezione contro il COVID-19
- Questo prodotto non è un dispositivo medico per uso medico o clinico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745/Direttiva 93/42/CEE
- Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
Densità: 20 g/m² (strato frontale); 25 g/m² (strato posteriore); 28 g/m² (centro).
Certificazioni: Soddisfa IEST livello 2 (2440 conteggi/ft³ per ≥0,5 µ).
Confezione: 50 mascherine per confezione, 10 confezioni per confezione.