Stampa…
VWR® IS Series, Bilance ad alta capacità
Fornitore: VWR
VWR®
611-4948EA 981 EUR
611-4948 611-4949 611-4550 611-4540 611-4530 611-4520 611-4950 611-4951 611-4556 611-4557 611-4546 611-4547 611-4536 611-4558 611-4537 611-4548 611-4559 611-4549 611-4538 611-4528 611-4946 611-4539 611-4529 611-4947
VWR® IS Series, Bilance ad alta capacità
Bilance
La gamma di bilance IS ad alta capacità sono robuste, affidabili e garantiscono eccellenti prestazioni. I modelli sono dotati sia di un display LCD retroilluminato con contrasto regolabile, un ampio display grafico o un grande touch screen a colori da 5"; le bilance sono state progettate per offrire il massimo delle prestazioni a prezzi competitivi.
  • Sistema di pesatura elettromagnetico di ripristino della forza (per una risoluzione di 0,01 g)
  • Sistema di pesatura a celle di carico ad alta leggibilità (per una risoluzione di 0,1 g)
  • Costruzione solida con tastiera ergonomica
  • Calibrazione esterna
  • Unità di misura selezionabili e personalizzabili
  • Gancio per pesare sotto la bilancia può essere usato per pesare campioni di grandi dimensioni o per la determinazione della densità solida (software incluso)
  • Multilingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e portoghese (a parte i modelli con LCD)
I modelli con un grande display grafico a matrice di punti per una facile lettura e un facile utilizzo, sono dotati di una ampia banca dati di formulazione (ricetta), record GLP/ISO degli ultimi dati di calibratura salvati, e varie funzionalità avanzate integrate che li rendono perfetti per l'uso in laboratorio. Le funzioni comprendono la formulazione di composti e le applicazione per il controllo qualità. Le unità sono dotate di interfaccia seriale RS232 e sono ideali per la pesatura di controllo, la pesatura in percentuale, il conteggio dei pezzi, la totalizzazione, la pesata dinamica e la determinazione del carico massimo (mantenimento del picco).
I modelli con ampio touch screen a colori da 5" (display 800×480) hanno le stesse caratteristiche dei modelli di display grafico sopra riportati, oltre a fornire un accesso facile e intuitivo a tutte le funzioni grazie al menu a icone. Ciò consente un facile accesso a tutte le applicazioni avanzate e alla banca dati interna, garantendo maggiore efficienza, produttività e interazione. Questi modelli avanzati sono adatti per multi-utenti in quanto hanno funzionalità di protezione tramite password e sono dotati di una porta USB per l'importazione e l’esportazione dei dati dalla banca dati. Le funzioni includono il conteggio avanzato dei pezzi con report statistico e funzione tessile per misurare le fibre con report statistico. I modelli touch screen includono funzionalità statistiche per tutte le funzioni incluse nei modelli di display grafici, e sono dotati anche di funzionalità di banca dati che gli altri modelli non hanno.
Informazioni per l'ordine: Fornito con copertura protettiva in plastica.