- Home
- Sterilizzatori
- Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
- Autoclavi, caricamento dall'alto
Autoclavi, caricamento dall'alto
Fornitore: Tuttnauer
481-0558EA
11718
EUR
481-0558
481-0904
481-0570
481-0905
481-0906
481-0907
TUTT5075ELV-CG-D
481-0908
481-0909
481-0576
481-0588
Autoclavi, caricamento dall'alto
Sterilizzatori
Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Le autoclavi da laboratorio Tuttnauer sono ideali per una vasta gamma di applicazioni in numerosi settori, come istituti di ricerca, università, industrie farmaceutiche, alimentari, ricerca medica e biotecnologica. La linea da laboratorio avanzata è una gamma di qualità di modelli orizzontali (caricamento frontale) e verticali (caricamento dall'alto) con volumi della camera da 28 a 160 litri, e offre un'unica soluzione per l'intera gamma di esigenze di sterilizzazione. Le autoclavi possono essere completamente configurate a partire da un uso generico fino ad un'applicazione specifica per il cliente. Le unità delle gamme Essential o Hi End possono essere personalizzate con diverse funzioni opzionali per soddisfare applicazioni più specifiche o impegnative. Ampio intervallo di temperatura di sterilizzazione da 105 a 138 °C.
- Camera di alta qualità in acciaio inossidabile AISI 316L con sportello a specchio
- Sistema di controllo avanzato con tastiera a 3 pulsanti facile da usare
- Fino a 20 programmi di cicli personalizzabili
- Connessione USB ed Ethernet standard per un facile trasferimento dei dati del ciclo al PC
- Due sensori di temperatura Flexible Pt100
- Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 304
Le autoclavi da laboratorio Essential verticali (caricamento dall’alto) sono modelli da pavimento. I modelli ELV-D sono progettati per essere collegati alle utenze, e sono ben noti per la loro produzione di vapore all'interno della camera utilizzando la resistenza termica nella parte inferiore della stessa. Consente all'utente di eseguire cicli di sterilizzazione di base per carichi solidi, liquidi e rifiuti (solidi o liquidi).L'aggiunta di diverse opzioni e accessori permetterà all'utente di aspettarsi ancora di più dall'autoclave, come tempi di raffreddamento più rapidi e gestione sicura dei carichi pericolosi.
* Riempimento e svuotamento automatici della camera
* Raffreddamento automatico dello scarico verso il canale di scolo 60 °C (per parametro)
I modelli ELV-WR-D ‘stand-alone’ sono dotati di serbatoio dell'acqua e necessitano solo di essere collegati alla rete elettrica.
* Riempimento e svuotamento automatici della camera
* Raffreddamento automatico dello scarico verso il canale di scolo 60 °C (per parametro)
I modelli ELV-WR-D ‘stand-alone’ sono dotati di serbatoio dell'acqua e necessitano solo di essere collegati alla rete elettrica.
Le autoclavi da laboratorio Hi End verticali (caricamento dall’alto) sono modelli da pavimento. I modelli ELVC-GD sono progettati per essere collegati alle utenze, e sono ben noti per la loro produzione di vapore all'interno del generatore di vapore integrato così come per l’opzione standard di raffreddamento rapido. Consente all'utente di eseguire anche cicli liquidi con raffreddamento rapido, oltre ai cicli di sterilizzazione di base per carichi solidi, liquidi e rifiuti (solidi o liquidi). L'aggiunta di diverse opzioni e accessori permetterà all'utente di aspettarsi ancora di più dall'autoclave, come tempi di raffreddamento ancora più rapidi, prodotti asciutti alla fine e gestione sicura dei carichi pericolosi.
* Sono necessarie utenze complete (acqua di rubinetto e DEMI, collegamento di scarico, aria compressa ed elettricità)
* Riempimento e funzionalità scarico
* Raffreddamento automatico dello scarico verso il canale di scolo 60 °C (per parametro)
* Sono necessarie utenze complete (acqua di rubinetto e DEMI, collegamento di scarico, aria compressa ed elettricità)
* Riempimento e funzionalità scarico
* Raffreddamento automatico dello scarico verso il canale di scolo 60 °C (per parametro)
Informazioni per l'ordine: Su richiesta sono disponibili accessori e una serie di opzioni installate di fabbrica come unità con raffreddamento rapido/ad aria, raffreddamento super veloce, pre/post vuoto e modelli adatti alla sterilizzazione dei rifiuti biotossici. Prima di effettuare l’ordine, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona per ulteriori dettagli, poiché l'apparecchio non può essere montato a posteriori.
Informazioni per l'ordine: Nota: tutti i modelli 2840 ed Essential 'stand-alone' 3850 richiedono un’alimentazione elettrica monofase da 230 V e i modelli Essential e Hi End 3850 plus all 3870, 5050 e 5075 plus Essential 'stand-alone' 3870 e 5075 richiedono un’alimentazione elettrica a 3 fase da 400 V 3.
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart