Stampa…
VWR® SMART5, Sistema per gel documentation
Fornitore: VWR
VWR®
730-0496EA 5900 EUR
730-0496
VWR® SMART5, Sistema per gel documentation
Sistemi di documentazione fotografica
VWR SMART5 è la nuova generazione di sistemi di imaging integrati ed economici per l’analisi di DNA e proteine e per la documentazione dei gel.
  • Stazione di lavoro compatta
  • Completo di processore integrato, touch screen e software SMART5
  • Zoom motorizzato
  • Fotocamera 5 MP
  • Opzioni luce bianca, UV e blu
  • Connessione di rete completa (opzionale)
SMART5 is the ultimate in compact gel documentation workstations. Using a choice of UV, blue or white lighting options, you can capture and edit images of fluorescent ethidium bromide, SYBR® Safe or GelGreen™ DNA gels and protein gels stained with Coomassie Blue at the workstation.
For an entry level system, the SMART5 comes with a ground breaking 5 MP CCD camera giving superb pixel resolution and unrivalled sensitivity. SMART5 offers a maximum viewing area of 20×24 cm which is very large for such a small, compact unit.
Informazioni per l'ordine: Complete system includes 5 MP camera with motor-driven zoom lens f1.2; epi white light for sample positioning; UV032 filter; image capture and GeneTools analysis software. Transilluminator and converter screens not supplied (available separately).