Stampa…
Sodio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
85811.290EA 42.3 EUR
85811.290
Sodio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5