Stampa…
Sodio fosfato, terreno di dissoluzione concentrato, DILUT-IT™
Fornitore: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT®
D021-04EA 88.37 EUR
D021-04 D021-02 D021-00
Sodio fosfato, terreno di dissoluzione concentrato, DILUT-IT™
Soluzioni tampone Tamponi biologici
  • pH a 25 °C alla diluizione 26X: da 6,75 a 6,85
  • Conservare a temperatura ambiente