/
Italy
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Pyrrole
:
Thermo Scientific
Pyrrole
:
Thermo Scientific
:
109-97-7
:
:
C₄H₅N
:
MFCD00005216
:
67.09 g/mol
:
12,08198
:
130…131 °C (1013 hPa)
:
–24 °C
:
0.97 g/cm³ (20 °C)
:
39 °C
:
203-724-7
:
1992
:
3,III
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS05