Stampa…
Cadmio ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02015.5000EA 791 EUR
1.02015.5000
Cadmio ossido, Supelco®
Cadmio ossido
Formula: CdO
Peso molecolare: 128,41 g/mol
Punto di ebollizione: 1559 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼1426 °C
Densità: 8,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010921
CAS Number: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,01659