Stampa…
Acenaftene, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
48500-UEA 53 EUR
48500-U
Acenaftene, Supelco®
Acenaftene
Formula: C₁₂H₁₀
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Punto di ebollizione: 279 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 90…93 °C
Densità: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135 °C (coppa aperta)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003807
CAS Number: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/10/26835910.jpg