Chlorosulphonyl isocyanate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18882.1000EA
1470
EUR
8.18882.1000
8.18882.9999
8.18882.0250
Chlorosulphonyl isocyanate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Chlorosulphonyl isocyanate
Formula:
CClNO₃S Peso molecolare: 141,53 g/mol Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –44 °C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011608 CAS Number: 1189-71-5 EINECS: 214-715-2 UN: 3264 ADR: 8,I |
Risultati del test di specificazione
Solubility | (20 °C) decomposes,Risk of violent reaction. |
Melting Point | -44 °C |
Molar Mass | 141.53 g/mol |
Boiling Point | 106 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 25.6 hPa (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.63 g/cm3 (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...