Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
44646.06EA
69.9
EUR
44646.06
44646.14
44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Silicon carbide, β-phase
Formula:
SiC Peso molecolare: 40,10 g/mol Punto di fusione: 2700 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |