Silicon carbide, β-phase ≥99.8%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
14165.36EA
313
EUR
14165.36
14165.22
14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8%
Silicon carbide, β-phase
Formula:
SiC Peso molecolare: 40,10 g/mol Punto di fusione: 2700 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |