Calcio carbonato, Certipur®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02410.0050EA
132
EUR
1.02410.0050
Calcio carbonato, Certipur®, Supelco®
Calcio carbonato
Formula:
CaCO₃ Peso molecolare: 100,09 g/mol Punto di fusione: 825 °C Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
Solubility | 0.014 g/l (20 °C) |
Melting Point | 825 °C (decomposition) |
Molar Mass | 100.09 g/mol |
Bulk Density | 400 - 1400 kg/m3 |
pH | 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |