D-(-)-Penicillamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11446.14EA
291
EUR
A11446.14
A11446.06
A11446.22
D-(-)-Penicillamine 98%
D-(-)-Penicillamine
Formula:
C₅H₁₁NO₂S Peso molecolare: 149,2 g/mol Punto di fusione: 202…204 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00064302 CAS Number: 52-67-5 EINECS: 200-148-8 |