3,5-Xylyl isothiocyanate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A11302.14EA
186
EUR
A11302.14
A11302.06
3,5-Xylyl isothiocyanate ≥99%
3,5-Xylyl isothiocyanate
Formula:
C₉H₉NS Peso molecolare: 163,24 g/mol Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041082 CAS Number: 40046-30-8 EINECS: 000-000-0 UN: 2922 ADR: 8,II |