Stampa…
5-Iodo-m-xylene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO309250250EA 99.7 EUR
ACRO309250250 ACRO309250050
5-Iodo-m-xylene 99%
5-Iodo-m-xylene
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C (3 mmHg)
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060659
CAS Number: 22445-41-6
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %