Stampa…
2',5'-Difluoroacetophenone ≥98%
Attenzione
A13911.06EA 71.4 EUR
A13911.06 A13911.14
2',5'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',5'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Densità: 1,233
Flash Pt: 70 °C (158 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009898
CAS Number: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4