Stampa…
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24096.03EA 44.8 EUR
B24096.03 B24096.06
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Peso molecolare: 182,09 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077510
CAS Number: 32137-19-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III