Stampa…
Microscopio ibrido a fluorescenza (verticale/invertito), REVOLVE 4M
Fornitore: ECHO
ECHLFJSDEW41EA 31280 EUR
ECHLFJSDEW41
Microscopio ibrido a fluorescenza (verticale/invertito), REVOLVE 4M
Questo microscopio ibrido "completo" può essere utilizzato per i metodi d’osservazione verticale e invertita.
  • Fotocamera monocromatica da 5 MP (aggiornamento da 3,2MP) - questo aumenta il campo visivo e la risoluzione per la rappresentazione delle immagini a fluorescenza
  • Revolver portaobiettivo intelligente - questo consente all'interfaccia software di riconoscere automaticamente l'obiettivo utilizzato
  • Modulo software Z stack (opzionale)
  • Tecnica d’illuminazione: campo chiaro e a epifluorescenza (contrasto di fase disponibile come opzione)
  • Fotocamera a colori 12 CMOS (campo chiaro)
  • Quattro manopole di messa a fuoco accessibili per configurazioni verticali e invertite
  • LED ultra chiaro con 50000 ore di durata di vita
  • Funzioni touch screen per azionamento fotocamere e illuminazione, sostituzione torrette e leve manuali
  • Gli oculari tradizionali vengono sostituiti da un tablet iPad Pro® per una più facile visualizzazione (display a retina)
  • App software personalizzato che semplifica il flusso di lavoro di scattare immagini e si integra perfettamente con le altre app di cloud sharing
Il metodo d’osservazione verticale è ideale per visualizzare i vetrini di vetro. Ideali per le applicazioni d’immersione in acqua.
Il metodo d’osservazione invertito è adatto per la visualizzazione di campioni vivi in camere fluidiche come piatti e piastre. Consente anche una più facile manipolazione dei campioni. Ideale per applicazioni a lunga distanza di lavoro.
Informazioni per l'ordine: Da completare con obiettivi, filtri e cubi di luce, venduti separatamente.
Informazioni per l'ordine: Dotati d’interfaccia iPad, torretta a epifluorescenza motorizzata, fotocamere a campo chiaro e fluorescenza, alimentazione elettrica, piastra di precisione X/Y, coperchio per microscopio, scatola nera, clip per piastra e panno per lenti.