Stampa…
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L11381.06EA 69.6 EUR
L11381.06 L11381.14 L11381.03
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥99%
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO₃
Peso molecolare: 179,18 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (26 mmHg)
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002006
CAS Number: 56309-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III