Volumetric flasks, class A, blue markings, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
BLAUBRAND®
Borosilicate glass 3.3, with beaded rim.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
* Wide neck
Certificazioni: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Supplied with an individual certificate.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Tolleranza Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 ml 0,04 ± ml 1 BRND937045
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 937045
Codice articolo locale: BRND937045
25 ml 0,04 ± ml 1 BRND937047
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 937047
Codice articolo locale: BRND937047
50 ml 0,06 ± ml 1 BRND937048
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 937048
Codice articolo locale: BRND937048
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità