Stampa…
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24281.14EA 86.53 EUR
B24281.14 B24281.06
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,61 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 205…208 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038794
CAS Number: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3