Stampa…
2-Fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO207100250EA 143 EUR
ACRO207100250
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₇FO₂
Peso molecolare: 166,15 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004370
CAS Number: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %