Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!

3-Nitrocinnamic acid predominantly trans ≥98%

Fornitore: Alfa Aesar

A12199.22 A12199.14
3-Nitrocinnamic acid predominantly trans ≥98%


Formula: C₉H₇NO₄
Punto di fusione: 202…206 °C
MDL Number: MFCD00007277
CAS Number: 555-68-0
EINECS: 209-104-2
Order Now

 

Ordine

Informazioni correlate

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità