1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Formula:
C₆H₁₁BrO Peso molecolare: 179,06 g/mol Punto di ebollizione: 189…192 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,333 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000206 CAS Number: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |